ERMBF431A
Potato GMO Standard AV43-6-G7
ERM®, certified reference material, 0% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
About This Item
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
ERMBF431A
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)