ERMBF415A
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 0% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Composizione
genetically modified NK603 maize, 0%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/maizegmostandardermbf4151234598765?lang=en®ion=GB
For more information please see:
ERMBF415A
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)