Documenti fondamentali
ERMBF413CK
Maize GMO Standard ERM-BF413
0.5% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
Scegli un formato
1 G
CHF 97.90
CHF 97.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 97.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 97.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Qualità
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Composizione
genetically modified MON 810 maize, 0.5%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF413CK
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)