Documenti fondamentali
ERMBF412A
Maize GMO Standard ERM-BF412
ERM®, certified reference material, 0% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF412, Maize Bt-11
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR
Composizione
genetically modified Bt-11 maize, 0%
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF412A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)