Documenti fondamentali
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 ML
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 356.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−70°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAD454K
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Urea Assay Kit sufficient for 100 colorimetric tests
Sigma-Aldrich
MAK006
Urea Assay Kit