E8253
Ethylhydrocupreine
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4CC)c2c1
InChI
1S/C21H28N2O2/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3/t14-,15-,20-,21+/m0/s1
SUWZHLCNFQWNPE-LATRNWQMSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?