Vai a
D9680
1,4-Dithioerythritol
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, Cleland’s reagent, DTE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.40
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 308.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
CHF 99.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% Phosphorus (P)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
absorption
≤0.4 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.6 at 260 in H2O at 0.1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Reagent for maintaining −SH groups in the reduced state; quantitatively reduces disulfides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)