Documenti fondamentali
CRM8064
Supelco
Analytes B Standard for CLP-M with ICP/MS
for ICP-MS, certified reference material, in nitric acid (2%, varied conc.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 125 mL
Concentrazione
in nitric acid (2%, varied conc.)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analita
Descrizione
    Ag 5 μg/mL
    As 10 μg/mL
    Cd 10 μg/mL
    Co 20 μg/mL
    Cr 20 μg/mL
    Cu 20 μg/mL
    Mn 20 μg/mL
    Ni 20 μg/mL
    V 20 μg/mL
    Se 10 μg/mL
    Zn 10 μg/mL
    Vedi tutto (11)
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)