Documenti fondamentali
CRM702
Supelco
Anions - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
Scegli un formato
50 G
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 193.00
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM702-050
tecniche
ion chromatography: suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)