Documenti fondamentali
CLNSED2
Supelco
Clean Sediment #2
Scegli un formato
250 G
CHF 295.00
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 295.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 250 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CLNSED-2-100
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3