BP368
Gliclazide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-p-tolylsulphonylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gliclazide
Stato
crystalline powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
163-169 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)