BP241
Methyldopate hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyldopa ethyl ester hydrochloride
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyldopate hydrochloride
Forma fisica
crystalline powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
QSRVZCCJDKYRRF-YDALLXLXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)