Documenti
BP1142
Ursodeoxycholic acid impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.57
Beilstein:
3219888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
ursodeoxycholic acid
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
203-204 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR1H4(9971)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ursodeoxycholic acid impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ursodeoxycholic Acid Capsules
  • Ursodeoxycholic Acid Tablets
  • Ursodeoxycholic Acid Oral Suspension
  • Confezionamento
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact Servizio Clienti
    Possiedi già questo prodotto?
    Visita l’Archivio dei documenti
    Articoli
    Consulta o scarica la nostra tavola dei chemical shift NMR per i solventi deuterati più comuni. Le tabelle NMR relative a protoni e nuclei di carbonio servono ai chimici per distinguere i segnali delle impurezze riconducibili a residui di solvente o all’apparato di reazione.