BP104
Decoquinate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
decoquinate
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
JHAYEQICABJSTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)