BP034
Trihexyphenidyl hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trihexyphenidyl hydrochloride
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)