Documenti fondamentali
BCR705
Linde Type A Zeolite
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Zeolite, Linde Type A
Scegli un formato
10 G
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 233.00
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Applicazioni
Linde type A zeolite has been used as a host in the preparation of drug delivery system containing 5-fluorouracil.[1]
Risultati analitici
For more information please see:
BCR705
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Comparison of different silica microporous structures as drug delivery systems for in vitro models of solid tumors
Vilaca N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7, 13104-13111 (2017)