Documenti fondamentali
BCR674
Bovine eye (Clenbuterol positive)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 266.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 266.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR674
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)