Documenti
BCR357
ZnAl4Cu1 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinonimo/i:
Aluminum-copper-zinc alloy
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
disc
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR357
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)