Documenti fondamentali
BCR355
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinonimo/i:
Aluminum-zinc alloy
Scegli un formato
0.7 KG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.7 KG
CHF 403.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 403.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
disc
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Risultati analitici
For more information please see:
BCR355
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)