Documenti fondamentali
BCR318
Titanium (H)
BCR®, certified reference material
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Confezionamento
100 discs
Risultati analitici
For more information please see:
BCR318
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)