Documenti
BCR156R
Dibenz[c,h]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
209259
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4nc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-18-14(5-1)9-11-16-13-17-12-10-15-6-2-4-8-19(15)21(17)22-20(16)18/h1-13H
BTVBCAKHMZHLFR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR156R
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti