Merck
B2001
7-Benzyloxytryptamine
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.34
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
tan
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)