B1256
Bromocresol Green sodium salt
≥98% purity, crystalline
Sinonimo/i:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Bromocresol Green sodium salt, crystalline
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
λmax
616 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.