Vai a
ARK2188
Esadeciltrimetilammonio bromuro
USP/NF
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.45
EC Number:
200-311-3
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
agency
USP/NF
Quality Segment
form
powder
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
General description
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esadeciltrimetilammonio bromuro
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)