96844
Boeravinone B
analytical standard
Sinonimo/i:
6,9,11-Trihydroxy-10-methyl-[1]benzopyrano[3,4-b][1]benzopyran-12(6H)-one
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C(O)OC3=C2C=CC=C3)OC4=CC(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C17H12O6/c1-7-9(18)6-11-13(14(7)19)15(20)12-8-4-2-3-5-10(8)23-17(21)16(12)22-11/h2-6,17-19,21H,1H3
YVVDYYFGAWQOGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)