Documenti fondamentali
95135
Supelco
cis-11-Hexadecenal
analytical standard
Sinonimo/i:
(Z)-11-HDAL
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)9CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.41
Beilstein:
1867354
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.454-1.456
n20/D 1.455 (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
José G Crespo et al.
Animal behaviour, 98, 79-85 (2014-11-12)
Animal activities, such as foraging and reproduction, are constrained by decisions about how to allocate energy and time efficiently. Overall, male moths invest less in reproduction than females, but they are thought to engage in a scramble competition for access