94192
10-Undecenoic acid
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Undecylenic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
137 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)