Documenti fondamentali
94187
Supelco
12-Deoxywithastramonolide
analytical standard
Sinonimo/i:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,22,27-trihydroxy-1-oxoergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, 27-Hydroxywithanolide B, Baimantuoluoside C aglycone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@@]6([H])CC(C)=C(CO)C(O6)=O)[H])(O)CC=C1
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-12-20(33-25(31)16(14)13-29)15(2)17-7-8-18-22-19(9-11-26(17,18)3)27(4)21(30)6-5-10-28(27,32)24-23(22)34-24/h5-6,15,17-20,22-24,29,32H,7-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
AWVMHXZWAKRDGG-MEBIVHGNSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)