Documenti fondamentali
94050
Supelco
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
Scegli un formato
10 ML
CHF 574.00
CHF 574.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 574.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 574.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
aqueous suspension
particles
Concentrazione
2.5% (solids)
Dimensione particelle
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 525 nm
Formato
neat
Risultati analitici
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhanced DAF in breaking up oil-in-water emulsions
Karhu.M, et al.
Separation and Purification Technology, 122, 231-241 (2014)
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used