93227
Coliform ChromoSelect Agar, Modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Stato
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 10.0 g/L
bile salts, 0.80 g/L
chromogenix mixture, 0.20 g/L
dipotassium phosphate, 0.60 g/L
magnesium sulfate, 0.20 g/L
peptone, special, 8.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.20 g/L
sodium chloride, 1.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.20±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)