Documenti fondamentali
93045
Sigma-Aldrich
Fluorotriphenylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Triphenylfluorosilane, Triphenylsilyl fluoride
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3SiF
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.40
Beilstein:
2941368
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)