Documenti
92870
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Kryptofix® 21
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Beilstein:
607391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Punto di fusione
~80 °C
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Synthesis of disubstituted derivatives
Note legali
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)