Documenti fondamentali
92822
Sigma-Aldrich
Acido picrilsolfonico
1 M in H2O
Sinonimo/i:
Acido 2,4,6-trinitrobenzenesolfonico, TNBS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3N3O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.17
Beilstein:
572358
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in H2O
Densità
1.14 g/mL at 20 °C
ε (coefficiente d’estinzione)
≤0.85 at 340 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′acido picrilsolfonico (soluzione di acido 2,4,6-trinitrobenzenesolfonico, TNBS) può essere usato negli studi sui meccanismi di regolazione del pH intracellulare. Il TNBS è usato per indurre la malattia infiammatoria intestinale (IBD)/infiammazione del colon per studi sul meccanismo e il trattamento.
Reagente modificante idrofilo. Derivati con composti amminici possono essere rigenerati con idrazina.
Avvertenza
si decompone quando conservato a temperature ≥0 °C con formazione di precipitato (acido picrico)
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana Beatriz Albino de Almeida et al.
Journal of ethnopharmacology, 146(1), 300-310 (2013-01-15)
In Brazilian traditional medicine, Arctium lappa (Asteraceae), has been reported to relieve gastrointestinal symptoms. In the present study, we investigated the effects of the lactone sesquiterpene onopordopicrin enriched fraction (ONP fraction) from Arctium lappa in an experimental colitis model induced
Joel Castro et al.
Gastroenterology, 145(6), 1334-1346 (2013-08-21)
Linaclotide is a minimally absorbed agonist of guanylate cyclase-C (GUCY2C or GC-C) that reduces symptoms associated with irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C). Little is known about the mechanism by which linaclotide reduces abdominal pain in patients with IBS-C. We
A Arranz et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 165(3), 163-172 (2012-11-28)
CD40-CD40L interactions appear to play an important role in the pathogenesis of experimental colitis. We tested the effect and investigated the underlying mechanism of action of systemically administered antisense oligonucleotide (ASO) targeting CD40 formulated in amphoteric liposomes (nov038/CD40). The charge
Zhen Huang et al.
Gut, 63(8), 1247-1257 (2013-09-04)
Emerging evidence suggests that microRNA (miRNA)-mediated gene regulation influences a variety of autoimmune disease processes, including Crohn's disease (CD), but the biological function of miRNAs in CD remains unclear. We examine miRNA level in colon tissues and study the potential
Bas Kremer et al.
PloS one, 7(11), e50388-e50388 (2012-12-12)
The recurrent TNBS-colitis model in BALB/c mice has been proposed as a model of Inflammatory Bowel Disease with a shifting pattern of local cytokines with the expression of Th1 cytokines during the early phase, Th17 cytokines during the intermediate phase