Documenti fondamentali
92774
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.29
Beilstein:
2350141
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424
P. ebollizione
155-157 °C
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
Altre note
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)