Documenti
92760
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanate
technical, ≥95% (GC)
Sinonimo/i:
Isocyanatotrimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiNCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.21
Beilstein:
1744962
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥95% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.397
P. eboll.
90-92 °C (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may become turbid on storage
Altre note
Versatile reactive organic isocyanate; preparation of primary amines from Grignard reagents or from organo-lithiums
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
A.C. Curran et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 983-983 (1976)
K.A. Parker et al.
Tetrahedron Letters, 981-981 (1975)