Documenti
91882
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate disodium salt
for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinonimo/i:
Disodium 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H4F3Na2O6P
Peso molecolare:
354.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Saggio
≥90% (HPCE)
Solubilità
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescenza
λex 410 nm; λem 503 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (alkaline phosphatase)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Applicazioni
suitable as fluorogenic substrate for alkaline phosphatase
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)