Documenti fondamentali
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.00
500 MG
CHF 616.00
CHF 165.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.00
500 MG
CHF 616.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 165.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
P2(CN(CN(C2)c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)