Documenti fondamentali
91769
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.12
Beilstein:
976984
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
P. ebollizione
247 °C/753 mmHg (lit.)
Punto di fusione
107-110 °C (lit.)
107-110 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)