91408
BDE No 37
analytical standard
Sinonimo/i:
3,4,4′-TriBDE, 3,4,4′-Tribromodiphenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
48-52 °C
Formato
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-3-9(4-2-8)16-10-5-6-11(14)12(15)7-10/h1-7H
YALAYFVVZFORPV-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)