90961
3-Methylindole
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Methylindole, Skatole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
265-266 °C (lit.)
Punto di fusione
92-97 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
for the quantification of the analyte in the following:
- Faeces intestinal contents, and bacterial cultures using gas chromatography with nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD).[2]
- Adipose tissue of pigs using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection (RP-HPLC-UV).[3]
- Pit mud and baijiu (SAB) samples using gas chromatography-olfactometry (GC–MS/O) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS).[1]
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)