90935
Atrazine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.