90923
HiCrome™ MeReSa Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
HiCrome™ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Agar Base, MRSA Chromogen Agar
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 13.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Staphylococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.