90668
Phenyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(Phenoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid phenyl ester, Phenyl paraben
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
GJLNWLVPAHNBQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)