90066
Aluminum oxide on TLC-glass plates
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum oxide matrix
glass support
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Organic
fluorescent indicator
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Dimensione particelle
11.0-14.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
It is also evident that the amount of water affects the chromatographic behavior of alumina during TLC. There are three types:
a. Acidic
b. Basic
c. Neutral
Applicazioni
Altre note
105713
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)