90013
Etofibrate
analytical standard
Sinonimo/i:
2-[(Pyridin-3-yl)carbonyloxy]ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCCOC(C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C2=CC=CN=C2
InChI
1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3
XXRVYAFBUDSLJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)