89947
Triadimenol-(4-chlorophenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy-d4)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Triadimenol-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C([2H])C([2H])=C(OC(N2N=CN=C2)C(C(C)(C)C)O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D
BAZVSMNPJJMILC-UGWFXTGHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?