Documenti fondamentali
89787
Sigma-Aldrich
(Trimethylsiloxy)ethylene
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Sinonimo/i:
TMSO-ethene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.23
Beilstein:
1738846
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Saggio
≥96% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
74 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
prices for bulk quantities on request
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)