89762
acido p-toluenesolfonico
≥98.0% (T), ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (T)
Stato
solid
Impurezze
8-12% water
Punto di fusione
100-104 °C
103-106 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)