89434
Ceftriaxone disodium salt hemi(heptahydrate)
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
~10% water
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?