Documenti fondamentali
88486
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 3 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
aqueous suspension
particles
Concentrazione
2.5% (solids)
Copertura della superficie
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Dimensione particelle
3 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 525
Formato
neat
Risultati analitici
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)